Learn More
Acide sulfurique (Optima™), Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
250 ml
500ml
1 L
Conditionnement:
Flacon FEP
Description
Acide sulfurique 93-98%
• Optima
• Pour l'analyse d'ultra-trace de métaux
• Optima
• Pour l'analyse d'ultra-trace de métaux
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sulfuric Acid |
pH | 0,3 |
Couleur | Incolore à marron |
Point de fusion | 10°C |
Point d’ébullition | 290°C |
Densité | 1,84 g/cm³ |
Conditionnement | Flacon FEP |
Tension de vapeur | < 0,001 mmHg à 20°C |
Certificat d’analyse | Un certificat d’analyse du lot est fourni avec chaque flacon. |
Quantité | 500ml |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide sulfurique (Optima™), Fisher Chemical™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu