Learn More
Acide sulfurique (Optima™), Fisher Chemical™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
250 ml
500ml
1 L
Conditionnement:
Flacon FEP
Description
Acide sulfurique 93-98%
• Pour analyse
• Optima
• Pour l'analyse d'ultra-trace de métaux
• Pour analyse
• Optima
• Pour l'analyse d'ultra-trace de métaux
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | Sulfuric Acid |
pH | 0,3 |
Couleur | Incolore à marron |
Point de fusion | 10°C |
Point d’ébullition | 290°C |
Densité | 1,84 g/cm³ |
Conditionnement | Flacon FEP |
Tension de vapeur | < 0,001 mmHg à 20°C |
Certificat d’analyse | Un certificat d’analyse du lot est fourni avec chaque flacon. |
Quantité | 1 L |
Show More |
Product Suggestions
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Acide sulfurique (Optima™), Fisher Chemical™ >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction