Learn More
Acide sulfurique, extra pur, fumant, 20-30 % de SO3 libre, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2,5kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50kg
25g
500g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sulfuric Acid |
| Couleur | Brun à incolore |
| Point de fusion | 2,0°C |
| Point d’ébullition | 138,0°C |
| Densité | 1,9200 g/ml |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Résidus après l’allumage | 0,01 % max. |
| Gravité spécifique | 1,92 |
| Quantité | 500 g |
| Formule linéaire | H2SO4·SO3 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sulfuric acid, fuming, approx. 20% free SO3
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H330-Mortel par inhalation.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.