Learn More
Acide sulfurique, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Réactif, J.T.Baker™ Code produit.: 15588644
Acide sulfurique, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Réactif, J.T.Baker™
Code produit. 15588644
500ml, Flacon en verre, expédition unique
Click to view available options
Quantité:
500ml
Conditionnement:
Flacon en verre, expédition unique
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 15588644
Marque: Avantor J.T.Baker 968102
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Identifiants chimiques
CAS 7664-93-9
Formule moléculaire H2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 98.07
Numéro MDL MFCD00064589
Clé InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oilAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nom IUPAC acide sulfurique
SMILES OS(O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfuric Acid
Conditionnement Flacon en verre, expédition unique
Gravité spécifique 1 L = 1,84kg
Quantité 500ml
Poids de la formule 98.08
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED™
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide sulfurique, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Réactif, J.T.Baker™ >