Learn More
Thermo Scientific Chemicals Saccharose, 99 %
Description
Utilisé pour la purification des protéines dans les études de gradient de densité de saccharose. Le saccharose est largement utilisé dans les médicaments pour donner un goût plus agréable aux produits chimiques à ingérer. Il est utilisé sous de nombreuses formes posologiques médicales telles que les comprimés à croquer, les sirops, les comprimés ou les colles. De nos jours, le saccharose est principalement utilisé dans l’alimentaire. Les esters d’acides gras du saccharose sont utiles dans les systèmes thérapeutiques transdermiques. La centrifugation à gradient de saccharose joue également un rôle important dans l’isolement sélectif de Nocardia spp du sol.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans l’alcool, le méthanol. Insoluble dans l’éther diéthylique.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sucrose |
Point de fusion | 186°C to 190°C |
Densité | 1.58 |
Odeur | Odorless |
Quantité | 10,000 g |
Beilstein | 90825 |
Merck Index | 14,8881 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. Slightly soluble in alcohol,methanol. Insoluble in diethyl ether. |
Rotation optique | +66.5° (c=10 in Water) |
Poids de la formule | 342.3 |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
W13K030 | Certificat d’analyse | 23/09/2024 | A15583.0C,A15583.36,A15583.0E |
10251606 | Certificat d’analyse | 30/08/2024 | A15583.0C,A15583.36,A15583.0E |
Q22K003 | Certificat d’analyse | 11/06/2024 | A15583.0C,A15583.36,A15583.0E |
10250114 | Certificat d’analyse | 04/04/2024 | A15583.0C,A15583.36,A15583.0E |
M31K029 | Certificat d’analyse | 09/02/2024 | A15583.0C,A15583.36,A15583.0E |
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche