Learn More
Imidazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10696502
Imidazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10696502
500 g, Bouteille en verre
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Récipient en plastique
Code produit. 10696502
Marque: Thermo Scientific Acros 122025000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Imidazole, > -98,5%, C3H4N2, numéro CAS 288-32-4, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiène, 1,3-diazole, glyoxaline, glyoxaline, imidazol, imidazole, iminazole, imutex, miazole, pyrro b Monazole, 500 g, 99 %, 23, 45, 255,0°C à 256,0°C, CHEBI:16069, blanc à jaune, 01,492 ; 02,220, 145°C, 68,08
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 288-32-4
Formule moléculaire C3H4N2
Poids moléculaire (g/mol) 68.08
Numéro MDL MFCD00005183
Clé InChI RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme imidazole, glyoxaline, imidazol, iminazole, miazole, 1,3-diazole, glyoxalin, imutex, 1,3-diaza-2,4-cyclopentadiene, pyrro b monazole
CID PubChem 795
ChEBI CHEBI:16069
Nom IUPAC 1H-imidazole
SMILES N1C=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Imidazole
Point de fusion 86,0°C à 90,0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 255.0°C to 256.0°C
Point d’éclair 145°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 500 g
Beilstein 23, 45
Fieser 01,492; 02,220
Merck Index 15, 4953
Poids de la formule 68.08
Tension de vapeur 0.003mbar at 20°C
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Paillettes
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0464298 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/07/2024 Catalog Number122025000,122020050,122021000,122020020,122020100
Numéro de lotB0155242 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number122025000,122020050,122021000,122020020,122020100
Numéro de lotA0462504 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/05/2024 Catalog Number122025000,122020050,122021000,122020020,122020100
Numéro de lotA0451817 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/04/2024 Catalog Number122025000,122020050,122021000,122020020,122020100
Numéro de lotA0451160 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/03/2024 Catalog Number122025000,122020050,122021000,122020020,122020100
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Imidazole
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Imidazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >