Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-saccharose, 99,7 %, pour la biochimie Code produit.: 10532934
Thermo Scientific Chemicals D(+)-saccharose, 99,7 %, pour la biochimie
Code produit. 10532934
5 kg, Récipient en plastique
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Tambour en fibres
Code produit. 10532934
Marque: Thermo Scientific Chemicals 177140050
Demander un format en vrac ou personnalisé
D(+)-sucrose, numéro CAS 57-50-1, est un disaccharide utilisé dans diverses applications biochimiques telles que la purification des protéines. Il est également connu sous le nom de sucre, saccharose, alpha-D-glucopyranoside et D-(+)-saccharose.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • D(+)-sucrose est un glucide disaccharide
  • Il est également connu sous le nom de sucre, saccharose, alpha-D-glucopyranoside et D-(+)-saccharose
Applications
  • D(+)-sucrose peut être utilisé pour la purification des protéines et des acides nucléiques
  • Ses esters d’acides gras ont des applications de recherche en laboratoire dans les systèmes transdermiques
  • Il est également utilisé pour la centrifugation par gradient de saccharose, qui peut être utilisée pour l’isolement sélectif des espèces de Nocardia du sol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-50-1
Formule moléculaire C12H22O11
Poids moléculaire (g/mol) 342.30
Numéro MDL MFCD00006626
Clé InChI CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonyme sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
CID PubChem 5988
ChEBI CHEBI:17992
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)oxolane-2-yl]oxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau D(+)-Sucrose
Point de fusion 190.0°C to 192.0°C
Couleur Incolore
pH 6.5 to 7.5 (10% soln.)
Perte à la dessiccation 0.1 % max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.7% min. (HPLC)
Conditionnement Récipient en plastique
Quantité 5 kg
Beilstein 31424
Merck Index 159012
Rotation spécifique (20°C, 589nm) (c=26, H2O) > +65.9°
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1970g/L (15°C). Other solubilities: moderately soluble in glycerol and pyridine
Poids de la formule 342.29
Pourcentage de pureté 99.7%
Qualité Biochimie
Matière insoluble 0.0007% max. (in water)
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0463305 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/07/2024 Catalog Number177140250,177140010,177142500,177140050
Numéro de lotA0453886 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number177140250,177140010,177142500,177140050
Numéro de lotA0453885 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number177140250,177140010,177142500,177140050
Numéro de lotA0447978 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/04/2023 Catalog Number177140250,177140010,177142500,177140050
Numéro de lotA0420137 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/12/2022 Catalog Number177140250,177140010,177142500,177140050
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals D(+)-saccharose, 99,7 %, pour la biochimie >