Learn More
Acide méthanesulfonique, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10346910
Acide méthanesulfonique, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10346910
250 mL, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 mL
250 mL
1 L
5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Code produit. 10346910
Marque: Thermo Scientific Acros 125612500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-75-2
Formule moléculaire CH4O3S
Poids moléculaire (g/mol) 96.1
Numéro MDL MFCD00007518
Clé InChI AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylsulfonic acid, methanesulphonic acid, methanesulfonicacid, kyselina methansulfonova, methansulfonsaeure, ccris 2783, kyselina methansulfonova czech, ch3so3h, methane sulfonic acid, sulfomethane
CID PubChem 6395
ChEBI CHEBI:27376
Nom IUPAC Acide méthanesulfonique
SMILES CS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methanesulfonic acid
Point de fusion 19.0°C
Densité 1.4810g/mL
Point d’ébullition 167.0°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair 189°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3SO3H
Indice de réfraction 1.4252 to 1.4315
Quantité 250 mL
Beilstein 04, 4
Fieser 01,666; 02,270; 04,326; 10,256; 11,321; 12,212; 13,176
Merck Index 15, 6026
Gravité spécifique 1.481
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and ethanol, insoluble in hexane and methylcyclopentane, 1.50wt% benzene -0.23wt% 0-chlorotoluene (26-28°C), 0.38wt% toluene -0.47wt% ethyl disulfide (26-28°C)
Viscosité 11.6 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 96.1
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2508924 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/02/2025 Catalog Number125610010,125610051,125610050,10002923,125612500
Numéro de lot2472384 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/02/2025 Catalog Number125610010,12561056,125610051,125610050,10002923,125612500
Numéro de lot2492843 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/02/2025 Catalog Number125610010,12561056,125610051,125610050,10002923,125612500
Numéro de lot2522665 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/02/2025 Catalog Number125610010,125610051,125610050,10002923,125612500
Numéro de lot2323333 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/02/2025 Catalog Number125610010,12561056,125610051,125610050,10002923,125612500
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methanesulfonic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P361-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide méthanesulfonique, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals >