Learn More
Tubes à base circulaire pour culture tissulaire en verre jetables Sterilin™
These round-base, rimless borosilicate glass tubes are ideal for high temperature, aggressive chemical applications. For use with samples that are sensitive to plastic tube leachables.
Marque: Thermo Scientific Sterilin 99445-10
32.74 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
- High resistance to temperature and chemical attack
- Tube profile rimless
- Supplied without caps
- Autoclavable at 121°C
Spécification
4 mL | |
Verre borosilicaté | |
Idéaux pour l’utilisation avec des échantillons sensibles à la lixiviation des tubes en plastique | |
250/boîte | |
Non stérile | |
10 mm |
75 mm | |
Oui | |
En vrac | |
Non | |
Autoclavable |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Jours
76Heures
10Minutes
41Secondes
32Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%