Learn More
Brand™ Pipette avec poire volumétrique en verre AR de classe AS Blau™, avec certificat
Pipettes volumétriques de classe AS unique en verre sodocalcique avec 1 trait et graduation bleue avec un volume de 8 ml, une tolérance de ±0,02 ml et une longueur totale de 440±10 mm. Livrées avec un certificat de conformité individuel.
Marque: Brand™ 929710
34.89 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Pipettes volumétriques, classe AS, verre sodocalcique, 1 trait, graduation bleue
- Blaubrand™. DIN EN ISO 648
- Marquage DE-M. Avec numéro de lot
- Graduations et inscriptions en émail bleu à contraste élevé
- Étalonnées pour délivrer un volume donné (EX)
- Toutes les pipettes volumétriques Blaubrand™ sont fournies avec un numéro de lot et un certificat de lot pour chaque emballage extérieur de fabricant (jusqu’à 2 ml : 12 bouteilles, supérieur à 2 ml : 6 bouteilles par boîte)
- Livrées avec un certificat de conformité individuel.
- Volume : 8 ml
- Tolérance : 0,02 ±ml
- Longueur totale : 440 ± 10 mm
Spécification
Autoclavable | |
DIN EN ISO 648 | |
AR-GLAStrade; | |
Bleu | |
8 ml |
Oui | |
AS | |
Oui | |
Marquage DE-M | |
Pipette volumétrique avec bulbe |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Offres à prix cassés sur la verrerie de laboratoire
Faites le plein de béchers, de flacons et d’autres articles de laboratoire avant que ces offres ne disparaissent.Code promotionnel: 24123Expire: 2025-06-14
Nouvelle offre Économisez maintenant