Learn More
Thermo Scientific™ Tubes en verre borosilicaté, sans rebord, à base ronde Sterilin™
Vous pouvez faire confiance à ces tubes en verre borosilicaté, à base ronde dans vos applications nécessitant des produits chimiques agressifs et une haute température. Parfaits pour une utilisation avec les échantillons qui sont sensibles aux substances lixiviables des tubes en plastique.
Marque: Thermo Scientific™ 99445-10
131.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Vous pouvez faire confiance à ces tubes en verre borosilicaté, à base ronde dans vos applications nécessitant des produits chimiques agressifs et une haute température. Les tubes en verre borosilicaté, sans rebord, à base circulaire Thermo Scientific™ Sterilin™ constituent un choix idéal pour une utilisation avec les échantillons qui sont sensibles aux substances lixiviables des tubes en plastique.
NON COMMERCIALISÉES EN AMÉRIQUE DU NORD
- Fabriqués en verre borosilicaté Pyrex
- Grande résistance à la température et aux produits chimiques
- Tubes à profil sans rebord
- Fournis sans bouchons
- Autoclavables à 121°C
Informations de commande :
- Disponibles au Royaume-Uni uniquement
Spécification
10 mm | |
Autoclavable | |
Verre borosilicaté Pyrex | |
250 | |
1 000/carton (250/boîte) | |
75 mm |
Tube sans rebord | |
4 mL | |
1000 | |
Non stérile | |
0,1352 fl oz. |