Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes de Pétri Sterilin™ 30 à 140 mm
Gagnez de l’espace dans l’incubateur grâce aux boîtes de Petri de 30 à 140 mm Thermo Scientific™ Sterilin™. Ces boîtes de petite taille sont adaptées à la plupart des applications.
Marque: Thermo Scientific™ 124-17
322.99 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
Gagnez de l’espace dans l’incubateur grâce aux boîtes de Pétri 30 à 140 mm Thermo Scientific™ Sterilin™. Ces boîtes de petite taille sont adaptées à la plupart des applications.
NON COMMERCIALISÉES EN AMÉRIQUE DU NORD
- Les tailles les plus petites sont parfaites lorsqu’un gain de place est nécessaire dans les incubateurs
- La boîte de 55 mm peut accueillir des filtres à membrane de 47 mm, ce qui la rend adaptée pour réaliser des analyses de l’eau
- La boîte de 50 mm de diamètre (numéro de catalogue 124) mesure plus de 20 mm de profondeur et est conçue pour une utilisation avec des milieux liquides pour faciliter la manipulation
- La boîte de 140 mm est produite et testée conformément à la norme EN ISO 24998 relative aux boîtes de Petri, qui prévoit des contrôles dimensionnels stricts
- Fabrication aseptique
Spécification
Rond | |
Non traité | |
1 | |
20 | |
20,3 mm |
Non stérile | |
Boîte de Petri | |
500 | |
1 | |
50 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
M554170 | Certificat de conformité | 24/03/2025 | 12417,124-17 |
M545090 | Certificat de conformité | 13/01/2025 | 12417,124-17 |
M429860 | Certificat de conformité | 04/12/2024 | 124-17 |
M496810 | Certificat de conformité | 04/12/2024 | 124-17 |
M536100 | Certificat de conformité | 04/12/2024 | 124-17 |