Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes de Pétri Sterilin™ 30 à 140 mm
Gagnez de l’espace dans l’incubateur grâce aux boîtes de Petri de 30 à 140 mm Thermo Scientific™ Sterilin™. Ces boîtes de petite taille sont adaptées à la plupart des applications.
236.00€ - 834.00€
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Évent | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Évent | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11329283
![]() |
Thermo Scientific™
121V |
35 mm | 11 mm | 3 |
546.00€
800 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
11359273
![]() |
Thermo Scientific™
122-17 |
50 mm | 14 mm | 1 |
357.00€
700 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
11369273
![]() |
Thermo Scientific™
123-17 |
60 mm | 15 mm | 1 |
341.00€
540 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10655821
![]() |
Thermo Scientific™
124-17 |
50 mm | 20,3 mm | 1 |
546.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11749242
![]() |
Thermo Scientific™
PF55 |
55 mm | 12 mm | Non |
834.00€
1620 pièces |
Expédition estimée: 21-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11339283
![]() |
Thermo Scientific™
501V |
139 mm | 21,1 mm | 3 |
236.00€
80 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
Description
Gagnez de l’espace dans l’incubateur grâce aux boîtes de Pétri 30 à 140 mm Thermo Scientific™ Sterilin™. Ces boîtes de petite taille sont adaptées à la plupart des applications.
NON COMMERCIALISÉES EN AMÉRIQUE DU NORD
- Fabrication aseptique
- La forme de la boîte d’une profondeur de 50 mm (numéro de catalogue 124) est supérieure à 20 mm et est conçue pour une utilisation avec des milieux liquides pour faciliter la manipulation
- La boîte de 55 mm peut accueillir des filtres à membrane de 47 mm, ce qui la rend adaptée pour réaliser des analyses de l’eau
- La boîte de 140 mm est produite et testée conformément à la boîte de Pétri standard EN ISO 24998 qui est soumise aux contrôles dimensionnelles les plus strictes qui soient
Spécification
Rond | |
Boîte de Petri |