Learn More
Fisherbrand™ Seringues stériles à usage unique
Seringue manuelle sans aiguille pour utilisation à des fins de recherche uniquement. Adaptée à une utilisation avec des filtres pour seringues
Marque:  Fisherbrand™ 14955452
Code produit. 15809152
  • 18.95€ / 100 pièces
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Stériles
  • Emballage individuel dans des blisters en plastique / papier
Prestations de service
5 ans
Spécification
Spécification
12,36 mm
5 ml
Stérile
Pointe Slip
Luer Slip
Documents
Flyers
Nom du produit
Fisherbrand™ Seringues stériles à usage unique > 5 ml