Learn More
BD Seringues jetables à embout Luer-Lok™
Seringue exclusive à embout BD Luer-Lok™ intégré et corps transparent. Les seringues jetables BD Medical™ à embout Luer-Lok™ sont stériles et jetables.
Marque: BD 309628
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Seringue exclusive à embout BD Luer-Lok™ intégré et corps transparent. Les seringues jetables BD Medical™ à pointe Luer-Lock™ sont stériles et jetables.
- Seringue stérile à usage unique
- Sans aiguille
- Corps transparent (polycarbonate ou polypropylène) avec marquage de l’échelle en gras
- Tige de piston conique pour faciliter l’aspiration
- Butée de tige positive du piston
- Ajout d’un filetage BD Luer-Lok™ pour un raccord sécurisé accru
- Sans DNR (latex)
- Durée de conservation : 1825 jours
Spécification
Seringue | |
Aiguille non comprise | |
Luer-Lock |
Oui | |
1 ml | |
Stérile |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BD Seringues jetables à embout Luer-Lok™ > Luer-Lok ; volume : 1 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu