Learn More
Socorex™ Sachet de stérilisation Qualitix™
S’adapte à tout dispositif de stérilisation de petite à moyenne taille et offre un emballage facile et efficace des articles. Fabriqués en papier de qualité médicale robuste, ils se ferment étroitement avec une bande d’auto-scellage pour maintenir la stérilité. Le contenu reste visible grâce au film laminé transparent PET/CPP.
Marque:  Socorex™ 3210.1326
Code produit. 15730679
  • 34.30€ / 200 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Matière robuste et durable
  • Identification rapide du contenu
  • Grande bande auto-scellée, facile à fermer
  • Joint supérieur en chevron pour une ouverture facile
  • Convient à la stérilisation à la vapeur et au gaz d’oxyde d’éthylène
  • Deux indicateurs de stérilisation
  • Cinq tailles différentes
  • Conformité à l’ISO17665-06, l’ISO 11135, CE
Spécification
Spécification
Autoclavable
Bouchon adhésif
135 x 260 mm
ISO 17665-06, ISO 11135, CE
Papier
Vidéos
  • Socorex Qualitix sterilisation pouches
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Socorex Qualitix sterilisation pouches
    Nom du produit
    Socorex™ Sachet de stérilisation Qualitix™ > 135 x 260 mm