Learn More
Eutech™ pH-mètre EcoTestr
Eutech™ offre une large gamme de pH-mètres et d’électrodes qui mesurent les valeurs de pH dans différentes applications pédagogiques, industrielles et de laboratoire.
Marque: Eutech™ 01X460902
94.61 EUR valable jusqu'au 2025-07-11
Utilisez le code promo "25721" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le leader du marché a le plaisir de vous présenter EcoTestr pH 1 et pH 2 – une nouvelle gamme de testeurs de pH de grande qualité et présentant un excellent rapport qualité/prix, conçus pour des mesures de pH en toute simplicité. Précis et faciles à utiliser, ces appareils permettent de vérifier rapidement le pH dans les domaines de la culture hydroponique, de l’aquaculture, de l’agriculture, pour les piscines, les tâches de laboratoire de routine et autres applications pour les eaux/les eaux usées.
Caractéristiques :
- Gamme de pH complète de 0,0 à 14,0
- Étalonnage et reconnaissance automatiques du tampon
- Étanche IP67 – Le testeur flotte sur l’eau, ce qui permet sa récupération aisée
- Longue durée de vie du capteur – Remplacement des capteurs inutile
- Aucun outil nécessaire pour remplacer les piles dans leur compartiment encliquetable
- La fonction Hold (Maintien) gèle temporairement les valeurs affichées afin de faciliter l’enregistrement
- Bouchon de protection du capteur qui peut être dédoublé afin de contenir des échantillons ou une solution d’étalonnage
Applications
Aquariums et aquaculture, cultures hydroponiques, piscines, bains à remous et bains chauds, travaux de laboratoire et formation, traitement des eaux usées, surveillance de l’environnement
Spécifications
- Gamme de pH : pH de 0,0 à 14,0
- Résolution : pH de 0,1
- Précision : pH de ±0,1
- Température de fonctionnement : 0 à 50°C
- Mémoire non volatile : Oui
- Fonction de maintien : Oui
- Arrêt automatique : 8,5 min après la pression sur la dernière touche
- Affichage LCD : 3 ½ chiffres avec annonciateur
- Puissance : 4 micro piles alcalines “A76” de 1,5 V
- Indice de protection : IP67 : étanche
- Dimensions ; poids : Boîte : 24,5 cm x 13,5 cm x 4,5 cm ; 137 g
Spécification
Quattro batterie alcaline da 1.5 V | |
Pour pH 2 | |
0,0 à 14,0 | |
3 | |
IP67 | |
Alcaline A76/LR44 | |
250 h | |
16,8 cm |
± 0,1 | |
pH | |
0,1 | |
Ligne unique | |
Automatique (0° à 50°C) | |
Instrument de mesure portatif EcoTestr 2 | |
30,5 po | |
1,5 V |