Learn More
Bochem™ Plateau porte-instruments en acier inox
Marque: Bochem™ 8717
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Plateau à instruments AISI 304
- Couvercle coiffant
- Plateau
- Inclus avec couvercle coiffant.
Spécification
500 x 200 mm | |
80 mm | |
Acier inoxydable | |
200 mm | |
1/boîte |
500 x 200 x 80 mm | |
500 mm | |
Plateau à instruments | |
Couvercle | |
Rectangulaires |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bochem™ Plateau porte-instruments en acier inox > Dimensions (L x l x H) : 500 x 200 x 80 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu