Learn More
Bochem™ Plateau porte-instruments en acier inox
Code produit. p-8004959
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
160 x 100 x 30 mm
200 x 100 x 50 mm
220 x 150 x 50 mm
240 x 180 x 40 mm
270 x 210 x 40 mm
280 x 180 x 60 mm
300 x 200 x 15 mm
300 x 200 x 50 mm
360 x 300 x 40 mm
440 x 340 x 20 mm
500 x 200 x 80 mm
300 x 150 x 100 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10480923
Marque: Bochem™ 8712
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
  • Plateau à instruments AISI 304
  • Couvercle coiffant
  • Plateau
  • Inclus avec couvercle coiffant.
Spécification
Dimensions (L x l) 200 x 100 mm
Dimensions (L x l x H) 200 x 100 x 50 mm
Hauteur (métrique) 50 mm
Longueur (métrique) 200 mm
Matériau Acier inoxydable
Type Plateau à instruments
Largeur (métrique) 100 mm
Comprend Couvercle
Quantité 1/boîte
Forme Rectangulaires