Learn More
Nickel Electro™ Clip pour flacon en acier inoxydable
Pour une disposition de clips personnalisée, les clips sont fournis avec toutes les fixations nécessaires pour leur permettre d’être fixés au plateau perforé. Le clip pour flacon en acier inoxydable Nickel Electro™ est adapté aux flacons et peut être autoclavé.
Marque: Nickel Electro™ FC0500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conception élastique hautement flexible permettant à la verrerie de glisser facilement dans le clip et de rester maintenue pendant le mélange
- Pas de bords tranchants pour couper ou marquer la verrerie
- Autoclavable
- Base en plastique
- Clips pour flacon faciles à assembler et à retirer du plateau perforé
Spécification
Flacon conique de 500 ml | |
Clip pour flacon | |
Acier inoxydable |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 12
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Nickel Electro™ Clip pour flacon en acier inoxydable > À utiliser avec : flacon conique 500 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu