Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Mack M
Une superbe chaussure pour galvaniser et souder le métal. Un rabat avant fermé protège contre les étincelles parasites et les éclats de métaux chauds et offre une meilleure protection pour le métatarsien. Comprend une protection externe contre les pieds en polyuréthane et un embout de sécurité en acier dissimulé.
Marque: Emma Safety Footwear MM53486345
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
- Construction en cuir pleine fleur
- Semelle extérieure résistante à la chaleur GripForce™ Duo
- Isolation contre la chaleur et le froid
- Argent désinfecté Hydro-Tec™ pour des pieds plus secs et plus frais
- Sanitized
Spécification
EN ISO 20345:2011 | |
Noir | |
Argent purifié Hydro-Tec™ | |
45 |
Lacets | |
Mack M | |
Cuir | |
Acier |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Mack M > Taille : 45
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu