Learn More
Fisherbrand™ Nacelle de pesée antistatique en PS
Facilite la pesée et le versement des échantillons. La nacelle de pesée antistatique noire en PS Fisherbrand™ se plie facilement et présente une surface lisse et des bords arrondis pour faciliter le versement. Choisissez la taille et la couleur répondant le mieux à vos besoins. Jetable et durable.
Marque: Fisherbrand™ HS1420BBF
36.96 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Les nacelles flexibles sont dotées de surfaces lisses et de bords arrondis pour fournir des versements précis avec une perte d’échantillon minimale
- Choisissez-les en blanc ou en noir pour obtenir un meilleur contraste de couleur
- Surface antistatique pour s’assurer que l’échantillon est complètement retiré
- Les nacelles sont peu profondes avec un fond plat large pour résister au basculement
- Biologiquement inertes et résistantes aux acides dilués et faibles, solutions aqueuses, alcools et bases
- Plage de températures : -10 à 70°C
- Disponibles en trois tailles et deux couleurs, en boîtes de 500
- Toutes sont conformes à la norme FDA/alimentaire
Spécification
Plat | |
Blanc | |
Polystyrène | |
Nacelle de pesée antistatique | |
M; 85 x 85 x 24 mm | |
85 mm |
85 ml | |
Jetable | |
Diamant | |
Analyseur d’humidité à micro-ondes | |
85 mm | |
24 mm |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30