Learn More
Fisherbrand™ Nacelles de pesée en aluminium aux parois plissées
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
L
Diamètre (métrique):
43 mm
57 mm
70 mm
101 mm
Hauteur (métrique):
8 mm
12 mm
16 mm
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Produit parfaitement adapté au pesage, à la distribution, au stockage, à la transformation des aliments, à l’évaporation ou au séchage
- Produit également idéal comme housse de protection pour les récipients ouverts ou comme porte-échantillons
- Fabriquées en aluminium de faible épaisseur, exempt d’huile, conforme à la FDA/à la qualité alimentaire
- Les parois coniques favorisent un empilement stable
- Disponibles dans 4 variétés
- Nacelles : 3 tailles avec côtés ondulés, fonds plats et languettes pouvant être gravées pour faciliter l’identification (100/boîte)
- Boîte : 1 grande taille, conçue pour les humidimètres (50/boîte)
Spécification
Spécification
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 34 mL |
| Couleur | Silver |
| Jetable | Jetable |
| Matériau | Aluminium |
| Forme | Rond |
| Stérilité | Non-sterile |
| Type | Nacelle de pesée |
| À utiliser avec (application) | Pour le pesage polyvalent, la distribution, le stockage, la transformation des aliments, l’évaporation ou le séchage |
| Comprend | Finger Tab |
| Afficher plus |