Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur ATEX, pour usage scientifique
Pour un stockage en température positive sûr, précis, et ultra économe en énergie; Le réfrigérateur de laboratoire Liebherr™ avec intérieur sécurisé sans risque d'étincelles est conçu pour le stockage des produits inflammables avec une qualité de fabrication sur laquelle vous pouvez compter.
Marque: Liebherr™ SRFFG3501
2264.24 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Réfrigérateur de laboratoire ATEX pour le stockage de solvants et de réactifs, 1 section
- Plage de température +3 / +16°C , Stabilité de température de +/- 3° testée selon FDX15-140
- extérieur blanc, intérieur en polystyrène moulé de qualité commerciale, réfrigération assistée par ventilateur
- Réfrigérant R 600a, puissance nominale de connexion 2,0 A, 220- 240V/50/1-ph
- Ce modèle est destiné au stockage des produits inflammables
- Intérieur anti-étincelles certifié ATEX
- Affichage numérique multifonctionnel avec écran haute résolution et options de connectivité
- Serrure de porte, charnières réversibles, porte à fermeture automatique avec position d'arrêt à 90°, poignée à levier antimicrobienne
Spécification
Atex Fridge | |
3°C à 16°C | |
+5°C | |
R 600a | |
1 | |
Acier peint résistant aux rayures | |
Commercial-grade Molded Polystyrol | |
Armoire, SRFfg 3501 | |
Optional (80 to 100 mm dia.) | |
Low-maintenance Rear-wall Wire-on-tube | |
1 x 10 mm dia. | |
2 yr. Parts and Labor | |
SmartCoolingHub | |
CFC-free | |
CEE 7/7 | |
120 W |
344 L | |
NTC | |
±3 K | |
Solid Reversible Self-closing with Lock | |
4 | |
White Powder-coated | |
ISO 9001, ISO 14001, CE | |
Touch Control, Digital Display in Door | |
White | |
Storage of Temperature-sensitive Products | |
Scientific Performance | |
Timed Off-cycle | |
Yes | |
2,0 A | |
220/240 V | |
406 kWh/a |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant