Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur gamme Perfection, pour usage scientifique
Código de producto. 17868306
Click to view available options
Capacité (métrique):
394 l
558 l
Tamaño de la unidad:
1 pièce
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17868306
Marca: Liebherr™ SRFvh 4001
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Pour un stockage en température positive sûr, précis, et ultra économe en énergie; Le réfrigérateur de laboratoire Liebherr™ est conçu pour le stockage des produits thermosensibles avec une qualité de fabrication sur laquelle vous pouvez compter.
  • Plage de température +3 / +16°C, Stabilité de température de +/- 2 °C testée selon FDX15-140
  • Extérieur blanc, intérieur en polystyrène moulé de qualité commerciale, réfrigération assistée par ventilateur.
  • Réfrigérant R 600a, puissance de connexion 2,0 A, 220-240 V/50/1 ph
  • Affichage numérique avec écran couleur tactile de 2,4 in. et résolution de 0,1°C, verrouillage du clavier par mot de passe
  • Connectivité : interface LAN/WLAN intégrée et enregistreur de données intégré avec port USB
  • Port d'accès pour sonde de température externe, thermostat de sécurité supplémentaire
  • Historique des alarmes avec températures min/max, durée etc.
  • Éclairage intérieur vertical LED sur la paroi latéral gauche
  • Serrure de porte, charnières réversibles, porte à fermeture automatique avec position d'arrêt à 90°, poignée à levier antimicrobienne
Especificaciones
Type Lab Fridge
Capacité (métrique) 394 l
Gamme de températures 3°C à 16°C
Capteur PT1000
Température (point de consigne) +5°C
Stabilité de la température ±3 K
Réfrigérant R 600a
Modèle de porte Solid Reversible Self-closing with Lock
No. of Doors 1
Étagères 5
Matériau de la hotte Acier peint résistant aux rayures
Finition externe White Powder-coated
Intérieur Commercial-grade Molded Polystyrol
Certifications/Conformité ISO 9001, ISO 14001, CE
Modèle Armoire, SRFvh 4001
Affichage 2.4 in. Touch and Swipe Color Display in Door
Roulettes Optional (80 to 100 mm dia.)
Couleur White
Type de condenseur Low-maintenance Rear-wall Wire-on-tube
À utiliser avec (application) Storage of Temperature-sensitive Products
Ports 1 x 10 mm dia.
Gamme de produits Scientific Perfection
Garantie 2 yr. Parts and Labor
Dégivrage Timed Off-cycle
Options de surveillance SmartCoolingHub
Compatibilité avec Smart View Yes
Compresseur CFC-free
Ampérage 2,0 A
Type de bouchon CEE 7/7
Tension 220/240 V
Puissance 120 W
Consommation d’énergie 172 kWh/a
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado