Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur sous paillasse, pour usage scientifique
Pour un stockage en température positive sûr, précis, et ultra économe en énergie; Le réfrigérateur de laboratoire Liebherr™ avec porte vitrée est conçu pour le stockage des produits thermosensibles avec une qualité de fabrication sur laquelle vous pouvez compter.
Marque: Liebherr™ LKUV1610
Description
- Réfrigérateur de laboratoire sous paillasse pour stockage des produits thermosensibles, 1 section, largeur 600 mm, capacité brute 142 L
- Plage de température +3 / +16°C , Stabilité de température de +/- 3° testée selon FDX15-140
- extérieur blanc, intérieur en polystyrène moulé de qualité commerciale, réfrigération assistée par ventilateur
- Réfrigérant R 600a, puissance nominale de connexion 1,0 A, 220- 240V/50/1-ph, consommation d'énergie 273 kWh/a < li>Affichage numérique alarmes porte, température et panne de courant, relais d'alarme par contact sec
- Port d'accès pour sonde de température externe
- Serrure de porte, charnières réversibles, porte à fermeture automatique avec position d'arrêt à 90°, poignée à levier
- Charge par étagère de 45 kg
Spécification
Réfrigérateur de laboratoire | |
3°C à 16°C | |
Gradient de 4,3°C | |
Solide | |
0 | |
45 kg | |
Acier recouvert blanc | |
White Plastic | |
LED | |
Blanc | |
Système d'alarme visuelle et sonore, poignée ergonomique, guides à rouleaux, couvercle d'évaporateur en aluminium, sonde de température NTC | |
SmartCoolingHub | |
820 x 600 x 615 mm (H x l x P) | |
43,5 cm | |
67 cm | |
44 cm | |
220/240 V | |
273 kWh/a | |
36 kg |
141 L | |
0,1°C | |
R 600a | |
Acier | |
3 | |
Acier | |
40 mm PEHD | |
Encastrable sous paillasse, LKUv 1610 | |
Non | |
Numérique | |
Automatique | |
RS 485 | |
61,5 cm | |
82 cm | |
59,7 cm | |
1 A | |
50 Hz | |
39 kg |