Learn More
Liebherr™ Réfrigérateur gamme Performance, pour usage scientifique
Click to view available options
Capacité (métrique):
344 l
394 l
558 l
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Réfrigérateur de laboratoire pour stockage des produits thermosensibles
- Plage de température +3 / +16 °C, stabilité de température de +/- 3 °C testée selon FDX15-140
- Extérieur blanc, intérieur en polystyrène moulé de qualité commerciale, réfrigération assistée par ventilateur
- Réfrigérant R 600a, puissance de connexion 2,0 A, 220-240 V/50/1 ph
- Affichage numérique multifonctionnel avec affichage haute résolution et options de connectivité
- Serrure de porte, charnières réversibles, porte à fermeture automatique avec position d'arrêt à 90°, poignée à levier antimicrobienne
Spécification
Spécification
| Type | Lab Fridge |
| Capacité (métrique) | 558 l |
| Gamme de températures | 3°C à 16°C |
| Capteur | NTC |
| Température (point de consigne) | +5°C |
| Stabilité de la température | ±3 K |
| Réfrigérant | R 600a |
| Modèle de porte | Solid Reversible Self-closing with Lock |
| No. of Doors | 1 |
| Étagères | 4 |
| Afficher plus |