Learn More
Sulfate de sodium, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™ Code produit.: 10578830
Sulfate de sodium, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Code produit. 10578830
1 kg
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Code produit. 10578830
Marque: JT Baker 0313.1000
Réactif de laboratoire
Identifiants chimiques
CAS 7757-82-6
Formule moléculaire Na2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 142.04
Numéro MDL MFCD00003504
Clé InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme Sulphuric acid disodium salt , Bisodium sulphate , Disodium sulphate
Nom IUPAC disodium sulfate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Point d’ébullition 1429°C (1013 hPa)
Point de fusion 888°C
pH 5.2 to 9.2 (5% Solution at 25°C)
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage min. 99.0%
Perte par calcination max. 0.5%
Conditionnement Flacon en plastique pour solides
Densité 2.7 g/cm³ (20°C)
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sulfate de sodium, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™ >