Learn More
Sulfate de sodium, qualité ACS, 99,0 % min., Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11397277
Sulfate de sodium, qualité ACS, 99,0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11397277
2 kg
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
10 kg
Code produit. 11397277
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011560.A3
Demander un format en vrac ou personnalisé
À utiliser pour sécher les liquides organiques, dans la détermination du taux d’azote avec la méthode de Kjeldahl, dans la fabrication du verre
In drying organic liquids, in Kjeldahl nitrogen determination, in manufacturing of glass. Sodium sulfate anhydrous is used primarily for drying non-aqueous solvents by removing traces of water. It is used as a fining agent for molten glass, levelling agent in textile processing, and filler in detergents. It is also used in Kraft process for paper pulping, defrosting windows, manufacture of starch, glass, and soap.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7757-82-6
Formule moléculaire Na2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 142.04
Numéro MDL MFCD00003504
Clé InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 24436
ChEBI CHEBI:32149
Nom IUPAC disodium ; sulfate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium sulfate
Point de fusion 884°C
Note relative au nom For ACS analysis
Couleur Blanc
Forme physique Granulaire
Quantité 2 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.0% min.
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in alcoholSoluble in water,glycerol and hydrogen iodide. Insoluble in ethanol and many organic solvents.
Poids de la formule 142.04
Qualité ACS
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.484
Sensibilité Hygroscopic
Aspect White powder
Densité 2.68 g/cm3 at 20°C
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotU18J060 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/09/2023 Catalog Number011560.A3,011560.36,011560.A9
Numéro de lotS22I024 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/07/2022 Catalog Number011560.A3,011560.36,011560.A9
Numéro de lotZ01H047 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number011560.A3,011560.36,011560.A9
Numéro de lotF22K35 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number011560.A3,011560.36,011560.A9
Numéro de lotT27E029 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number011560.A3,011560.36,011560.A9
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Sulfate de sodium, qualité ACS, 99,0 % min., Thermo Scientific Chemicals >