Learn More
Sulfate de sodium, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 1429°C (1013 hPa) |
Point de fusion | 888°C |
pH | 5.2 to 9.2 (5% Solution at 25°C) |
Quantité | 5 kg |
Plage de pourcentage du dosage | min. 99.0% |
Perte par calcination | max. 0.5% |
Conditionnement | Flacon en plastique pour solides |
Densité | 2.7 g/cm³ (20°C) |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sulfate de sodium, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu