Learn More
Sulfate de sodium anhydre, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical Code produit.: 10520872
Sulfate de sodium anhydre, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit. 10520872
500 g
Click to view available options
Quantité:
500 g
5 kg
Code produit. 10520872
Marque: Fisher Chemical S/6650/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 7757-82-6
Formule moléculaire Na2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 142.04
Numéro MDL MFCD00003504
Clé InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Point de fusion 884°C
Couleur Blanc
pH 5 to 8
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Nom IUPAC disodium ; sulfate
Poids de la formule 142.04g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
  • Plusieurs fabricants
    Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.
    Code promotionnel: 25908
    Expire2025-03-31
    Jours
    0
    Heures
    1
    Minutes
    16
    Secondes
    1
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sulfate de sodium anhydre, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical >