Learn More
Sulfate de sodium, anhydre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Le sulfate de sodium anhydre est principalement utilisé pour sécher les solvants non aqueux en éliminant les traces d‘eau. Il est utilisé comme agent de finissage pour le verre fondu, l‘agent de mise à niveau dans le traitement des textiles et le remplisseur dans les détergents. Il est également utilisé dans le procédé Kraft pour la pulsation du papier, le dégivrage des fenêtres, la fabrication de l‘amidon, du verre et du savon.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Le sulfate de sodium anhydre est principalement utilisé pour sécher les solvants non aqueux en éliminant les traces d‘eau.Il est utilisé comme agent de finissage pour le verre fondu, l‘agent de mise à niveau dans le traitement des textiles et le remplisseur dans les détergents.Il est également utilisé dans le procédé Kraft pour le broyage de papier, le dégivrage des fenêtres, la fabrication de l’amidon, du verre et du savon.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le glycérol et l’iodure d’hydrogène.Insoluble dans l’éthanol et de nombreux solvants organiques.
Remarques
Le sulfate de sodium anhydre est hygroscopique par nature et absorbe l’humidité qui se transforme en forme hydratée.La forme hydratée sur le chauffage est convertie en forme anhydre.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium sulfate |
| Point de fusion | 884°C |
| Note relative au nom | anhydrous |
| Quantité | 1000 g |
| Formule linéaire | Na2SO4 |
| Merck Index | 14,8680 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water,glycerol and hydrogen iodide. Insoluble in ethanol and many organic solvents. |
| Nom IUPAC | disodium ; sulfate |
| Poids de la formule | 142.04 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
| Afficher plus |