Learn More
Sulfate de sodium anhydre, + de 99 %, extra pur, Fisher Chemical
Code produit. 10224640 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
1kg
Code produit. 10224640
Marque: Fisher Chemical S/6600/60
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
Specifications
Point de fusion 884°C
CAS 7757-82-6
Couleur Blanc
pH 5 to 8
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Formule moléculaire Na2O4S
Numéro MDL MFCD00003504
Synonyme sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
Clé InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Nom IUPAC disodium ; sulfate
Poids moléculaire (g/mol) 142.04
CID PubChem 24436
ChEBI CHEBI:32149
Poids de la formule 142.04g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique