Learn More
Sulfate de sodium anhydre, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical Code produit.: 10204690
Sulfate de sodium anhydre, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit. 10204690
500 g
Click to view available options
Quantité:
500 g
3 kg
5 kg
Code produit. 10204690
Marque: Fisher Chemical S/6640/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
Na2O4S, numéro CAS-7757-82-6, sulfate disodique, sulfate disodique, gâteau de sel, sulfate de sodium, sulfate de sodium 2:1, sulfate de sodium anhydre, sulfate de sodium, anhydre, sulfate de sodium, sel disodique d’acide sulfurique, thénardite, 5 kg, CHEBI:32149, blanc, 142,04 g/mol, PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
500g, récipient de poudre en plastique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7757-82-6
Formule moléculaire Na2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 142.04
Numéro MDL MFCD00003504
Clé InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sulfate de sodium, sulfate disodique, gâteau de sel, thénardite, sulfate de sodium anhydre, sulfate de sodium, anhydre, acide sulfurique, sel disodique, sulfate de sodium 2:1, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 24436
ChEBI CHEBI : 32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Point de fusion 884°C
Couleur Blanc
pH 5 à 8
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Nom IUPAC disodium ; sulfate
Poids de la formule 142.04 g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
  • Plusieurs fabricants
    Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.
    Code promotionnel: 25908
    Expire2025-03-31
    Jours
    0
    Heures
    0
    Minutes
    33
    Secondes
    20
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sulfate de sodium anhydre, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical >