Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium, volumétrique, réac. Ph. Eur., 0,1 M NaOH (0,1 N), Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
10 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
RÉCIPIENT VOLPAC™
Description
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l'ensemble du flux de travail de titration et incluent :
- Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
- Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
- Réactifs pour la complexométrie :
- Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
- Agents de masquage
- Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium hydroxide solution |
Formule linéaire | NaOH |
Concentration | 0.1M |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Quantité | 5 L |
Poids de la formule | 40g/mol |
Conditionnement | Bouteille en plastique |
Tension de vapeur | 3 mmHg (37°C) |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 11
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium hydroxide solution
- Attention
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P406-Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en avec doublure intérieure résistant à la corrosion.
- MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide; caustic soda
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution d’hydroxyde de sodium, volumétrique, réac. Ph. Eur., 0,1 M NaOH (0,1 N), Honeywell Fluka™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu