Learn More
Hydroxyde de sodium, solution standardisée 0,1N, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11333747
Hydroxyde de sodium, solution standardisée 0,1N, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11333747
4 L
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
20 L
Code produit. 11333747
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 035625.K7
Demander un format en vrac ou personnalisé
Sodium hydroxide, 0.1N standardized solution is used for volumetric analysis in laboratories.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Numéro MDL MFCD00003548
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
SMILES [OH-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hydroxide
Quantité 4 L
Tension de vapeur 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forme physique Liquide
Solubilité Miscible with glycerol, ethanol and methanol; Immiscible with acetone and ether
Poids de la formule 40
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Hydroxyde de sodium :0,4 % ; eau :99,6%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotP16L520 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/03/2025 Catalog Number035625.M4,035625.K2,035625.K7
Numéro de lotN26L520 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/03/2025 Catalog Number035625.K2,035625.M4,035625.K7
Numéro de lotN26L519 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/03/2025 Catalog Number035625.K2,035625.M4,035625.K7
Numéro de lotZ14K505 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/01/2025 Catalog Number035625.K2,035625.M4,035625.K7
Numéro de lotZ14K504 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/01/2025 Catalog Number035625.K2,035625.M4,035625.K7
Nom du produit
Hydroxyde de sodium, solution standardisée 0,1N, Thermo Scientific Chemicals >