Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium, volumétrique, réac. Ph. Eur., 0,1 M NaOH (0,1 N), Honeywell Fluka™ Code produit.: 15624910
Solution d’hydroxyde de sodium, volumétrique, réac. Ph. Eur., 0,1 M NaOH (0,1 N), Honeywell Fluka™
Code produit. 15624910 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
10 L, RÉCIPIENT VOLPAC™
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
10 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
RÉCIPIENT VOLPAC™
Code produit. 15624910
Marque: Honeywell-Fluka 3526310LVP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Volumétrique, Reag. Ph. Eur., 0,1 M NaOH (0,1 N)
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l´ensemble du flux de travail de titration et incluent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Numéro MDL MFCD00003548
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, causticAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
SMILES [OH-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hydroxide solution
Formule linéaire NaOH
Concentration 0.1M
Numéro UN NONH for all modes of transport
Quantité 10 L
Poids de la formule 40g/mol
Conditionnement RÉCIPIENT VOLPAC™
Tension de vapeur 3 mmHg (37°C)
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hydroxide solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P406-Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en avec doublure intérieure résistant à la corrosion.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide; caustic soda
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution d’hydroxyde de sodium, volumétrique, réac. Ph. Eur., 0,1 M NaOH (0,1 N), Honeywell Fluka™ >