Learn More
Solution d’acide chlorhydrique, volumétrique, Reag. Ph. Eur., 0,1 M HCl (0,1 N), Honeywell Fluka™ Code produit.: 15654960
Solution d’acide chlorhydrique, volumétrique, Reag. Ph. Eur., 0,1 M HCl (0,1 N), Honeywell Fluka™
Code produit. 15654960 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
1 l, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 l
5 L
10 L
10 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient VOLPAC™
VOLPAC™ Container
Code produit. 15654960
Marque: Honeywell-Fluka 353351L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Volumétrique, Reag. Ph. Eur., 0,1 M HCl (0,1 N)
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l'ensemble du flux de travail de titration et incluent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-01-0
Formule moléculaire ClH
Poids moléculaire (g/mol) 36.46
Numéro MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clé InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acide chlorhydrique, acide muriatique, esprits de sel, chlorure d’hydrogène hcl, acide chlorhydrique anhydre, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstofAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 313
ChEBI CHEBI : 17883
SMILES Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Solution d’acide chlorhydrique
Concentration 0.1 M
Conditionnement Flacon en plastique
Tension de vapeur 190 mmHg (25°C)
Quantité 1 l
Numéro UN UN 1789
Nom IUPAC acide chlorhydrique
Poids de la formule 36.46 g/mol
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hydrochloric acid solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
Conseils de prudence
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: hydrochloric acid
  • Plusieurs fabricants
    Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.
    Code promotionnel: 25908
    Expire2025-03-31
    Jours
    0
    Heures
    2
    Minutes
    40
    Secondes
    33
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution d’acide chlorhydrique, volumétrique, Reag. Ph. Eur., 0,1 M HCl (0,1 N), Honeywell Fluka™ >