Learn More
Hydroxyde de sodium, ≥ 98 %, Honeywell
Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 1 kg
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium hydroxide |
Formule linéaire | NaOH |
Numéro UN | UN1823 |
Quantité | 1 kg |
Poids de la formule | 40g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥98% |
Densité de vapeur | >1 (vs air) |
Tension de vapeur | 3 mmHg (37°C), 18 mmHg (20°C) |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 12
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium hydroxide
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Chimie en folie
Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.Code promotionnel: 25908Expire: 2025-03-31
Jours
1Heures
0Minutes
6Secondes
16 -
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Jours
59Heures
23Minutes
53Secondes
43Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hydroxyde de sodium, ≥ 98 %, Honeywell >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu