Learn More
Hydroxyde de sodium, ≥ 98 %, Honeywell Code produit.: 15678090
Hydroxyde de sodium, ≥ 98 %, Honeywell
Code produit. 15678090 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
500 g
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 1 kg
Code produit. 15678090
Marque: Honeywell Research Chemicals S5881500G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Qualité réactif, pastilles (anhydre), ≥ 98 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-73-2
Formule moléculaire HNaO
Poids moléculaire (g/mol) 39.997
Numéro MDL MFCD00003548
Clé InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, causticAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nom IUPAC hydroxyde de sodium
SMILES [OH-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hydroxide
Formule linéaire NaOH
Numéro UN UN1823
Quantité 500 g
Poids de la formule 40g/mol
Pourcentage de pureté ≥98%
Densité de vapeur >1 (vs air)
Tension de vapeur 3 mmHg (37°C), 18 mmHg (20°C)
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hydroxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • Plusieurs fabricants
    Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.
    Code promotionnel: 25908
    Expire2025-03-31
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hydroxyde de sodium, ≥ 98 %, Honeywell >