Learn More
Hydroxyde de sodium, 98 %, extra pur, granulés, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium hydroxide |
Couleur | Beige à marron |
Point d’ébullition | 1390.0°C |
Point de fusion | 318.0°C |
Plage de pourcentage du dosage | 98% |
Formule linéaire | NaOH |
Fieser | 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460 |
Densité | 2.13g/mL |
Merck Index | 15, 8761 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: completely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and glycerol, insoluble in acetone |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467651 | Certificat d’analyse | 25/01/2025 | 134070025,134070100,134070010,134070250 |
A0462289 | Certificat d’analyse | 18/07/2024 | 134070025,134070100,134070010,134070250 |
A0412170 | Certificat d’analyse | 12/01/2024 | 134070025,134070100,134070010,134070250 |
A0443807 | Certificat d’analyse | 04/01/2024 | 134070025,134070100,134070010,134070250 |
A0453062 | Certificat d’analyse | 06/10/2023 | 134070025,134070100,134070010,134070250 |
Sécurité et traitement
- Sodium hydroxide
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.