Learn More
Hydroxyde de sodium, 98 %, extra pur, granulés, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
10 kg
25 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
Tambour en fibre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium hydroxide |
Couleur | Beige à marron |
Point d’ébullition | 1390.0°C |
Point de fusion | 318.0°C |
Plage de pourcentage du dosage | 98% |
Formule linéaire | NaOH |
Fieser | 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460 |
Densité | 2.13g/mL |
Merck Index | 15, 8761 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: completely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and glycerol, insoluble in acetone |
Afficher plus |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hydroxyde de sodium, 98 %, extra pur, granulés, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu