Learn More
- Home
- Products
- Produits chimiques
- Sels et produits inorganiques
- Sels inorganiques
- Sels de métaux alcalins
- Chlorure de sodium, 99+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Chlorure de sodium, 99+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10577372Code produit. 10577372
Marque: Thermo Scientific Acros 424290010
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
CAS | 7647-14-5 |
Formule moléculaire | ClNa |
Poids moléculaire (g/mol) | 58.44 |
Numéro MDL | MFCD00003477 |
Clé InChI | FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex |
CID PubChem | 5234 |
ChEBI | CHEBI:26710 |
SMILES | [Na+].[Cl-] |
Spécification
Point d’ébullition | 1461.0°C |
Nom chimique ou matériau | Sodium chloride |
Point de fusion | 801.0°C |
Couleur | Jaune-brun à orange |
pH | 5.0 to 9.0 (5% soln. at 25°C) |
Forme physique | Poudre adhérante et/ou morceaux |
Quantité | 1 kg |
Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
Formule linéaire | NaCl |
Fieser | 13,280 |
Merck Index | 15, 8734 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: 360g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol (1g/10mL), ammonia, slightly soluble in alcohol, nearly insoluble in hydrochloric acid |
Nom IUPAC | sodium ; chlorure |
Poids de la formule | 58.44 |
Pourcentage de pureté | ≥99% |
Qualité | Réactif ACS |
Identification | Pass Test |
Perte à la dessiccation | ≤0.5% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Tension de vapeur | 1mmHg at 440°C |
Afficher plus Afficher moins |
Suggestions de produits
Ces alternatives pourraient vous intéresser
-
Economie de 6.73€Code produit. 15681300
-
Economie de 3.30€Code produit. 15628170
-
Economie de 3.16€Code produit. 15638170
-
Economie de 0.81€Code produit. 15626770
-
-
Code produit. 10428420
-
-
Code produit. 10092740
-
-
Code produit. 10055850
-
Code produit. 10478283
Customers who viewed this item also viewed. This information does not imply a recommendation or representation of any kind and any action taken upon the information provided is strictly at your own risk. The products shown have not been qualified by Fisher Scientific for any particular purpose, application or use and it is the responsibility of the purchaser to ensure that the performance of the product is suitable for the purchasers specific use or intended application.
-
Catalog No. 10092740
27,44 € / 1kg -
Catalog No. 10112640
46,50 € / 1kg -
Catalog No. 10316943
23,05 € / 1kg -
Catalog No. 10428420
56,85 € / 1kg -
Catalog No. 15526005
25,27 € / 500g -
Catalog No. 10703811
400,00 € / 500g -
Catalog No. 10793611
142,00 € / 1kg -
Catalog No. 10117113
35,95 € / 100g -
Catalog No. 10401841
29,16 € / 500mL -
Catalog No. 15681810
45,44 € / 25g
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
Numéro de lot2497961 | Type de certificatCertificat d’analyse | Date31/01/2025 | Catalog Number424290050,424290251,424295000,424290250,424290010 |
Numéro de lot2407894 | Type de certificatCertificat d’analyse | Date31/01/2025 | Catalog Number424290050,424290251,424295000,424290250,424290010 |
Numéro de lot2404508 | Type de certificatCertificat d’analyse | Date31/01/2025 | Catalog Number424290050,424290251,424295000,424290250,424290010 |
Numéro de lot2349711 | Type de certificatCertificat d’analyse | Date27/01/2025 | Catalog Number424290050,424290251,424295000,424290250,424290010 |
Numéro de lot2192435 | Type de certificatCertificat d’analyse | Date27/01/2025 | Catalog Number424290050,424290251,424295000,424290250,424290010 |
- 1
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Hot Deal*La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.