Learn More
Chlorure de sodium, 99+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10478283
Chlorure de sodium, 99+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10478283
5 kg, Flacon en verre ambré
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre ambré
Tambour en fibre
Code produit. 10478283
Marque: Thermo Scientific Acros 424290050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-14-5
Formule moléculaire ClNa
Poids moléculaire (g/mol) 58.44
Numéro MDL MFCD00003477
Clé InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
CID PubChem 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Spécification
Point d’ébullition 1461.0°C
Nom chimique ou matériau Sodium chloride
Point de fusion 801.0°C
Couleur Jaune-brun à orange
pH 5.0 to 9.0 (5% soln. at 25°C)
Forme physique Poudre adhérante et/ou morceaux
Quantité 5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire NaCl
Fieser 13,280
Merck Index 15, 8734
Informations sur la solubilité Solubility in water: 360g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol (1g/10mL), ammonia, slightly soluble in alcohol, nearly insoluble in hydrochloric acid
Nom IUPAC sodium chloride
Poids de la formule 58.44
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS
Identification Pass Test
Perte à la dessiccation ≤0.5%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Tension de vapeur 1mmHg at 440°C
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2497961 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number424290050,424290251,424295000,424290250,424290010
Numéro de lot2407894 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number424290050,424290251,424295000,424290250,424290010
Numéro de lot2404508 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number424290050,424290251,424295000,424290250,424290010
Numéro de lot2349711 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog Number424290050,424290251,424295000,424290250,424290010
Numéro de lot2192435 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog Number424290050,424290251,424295000,424290250,424290010
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chlorure de sodium, 99+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals >