Learn More
Chlorure de sodium, ReagentPlus™, Honeywell
Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
10 kg
Conditionnement:
10kg
1kg
500g
5kg
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium chloride |
| Quantité | 1 kg |
| Formule linéaire | NaCl |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3534976 |
| Nom IUPAC | sodium ; chlorure |
| Poids de la formule | 58.44g/mol |
| Pourcentage de pureté | ≥99% |
| Qualité | ReagentPlus |