Learn More
BRAND™ Boîtes de Pétri en verre sodocalcique
Parfaites pour les applications de culture microbienne ou de culture cellulaire, ces boîtes de Petri en verre sodocalcique offrent une excellente qualité de verre et de fabrication.
Marque: BRAND™ 455717
25.49 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Description
- La boîte et le couvercle sont plats à l’intérieur et l’extérieur
- Absence de bulles et de traces
- Les bords coupés sont polis au feu
- Conviennent à une exposition à des produits chimiques de courte durée
Spécification
Verre sodocalcique | |
Boîte de Petri | |
15 mm |
Rond | |
Bords coupés polis au feu | |
60 mm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85% -
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant -
Plusieurs fabricants
Offres à prix cassés sur la verrerie de laboratoire
Faites le plein de béchers, de flacons et d’autres articles de laboratoire avant que ces offres ne disparaissent.Code promotionnel: 24123Expire: 2025-06-14
Nouvelle offre Économisez maintenant