Learn More
Corning™ PYREX™ VISTA™ Petri Culture Dishes
GREENER_CHOICE
Code produit. 17253564 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
60 mm
100 mm
150 mm
Hauteur (métrique):
10 mm
15 mm
20 mm
Conditionnement:
24 pièces
Code produit. 17253564
Marque: Corning™ undefined
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces boîtes plates et transparentes Pyrex Vista résistent aux stérilisations répétées (humides ou sèches). Les bords sont perlés pour fournir une plus grande résistance mécanique.
Ces boîtes plates et transparentes sont fabriquées en verre de silice sodocalcique et supportent les stérilisations répétées (humides ou sèches). Les bords sont perlés pour fournir une plus grande résistance mécanique. La microbille permet également d’espacer uniformément les parois latérales du fond et du couvercle, réduisant ainsi l’action capillaire de l’humidité condensée au niveau des parois. Aucune des méthodes couramment employées dans les laboratoires qui procèdent régulièrement à la stérilisation ne les affecte chimiquement ou thermiquement. La boîte couverte n’est pas étanche. Les fonds possèdent également un point de référence triangulaire en émail pour les dilutions en série.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparents
Matériau Verre sodocalcique
Forme Rond
Type Boîte de Petri pour culture cellulaire
Bords À bord roulé
Nbre par carton 24/carton
Nb par paquet 12/boîte
Hauteur (métrique) 20 mm
Diamètre (métrique) 100 mm