Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes de Pétri standard à 90 mm Sterilin™
GREENER_CHOICE
Mettez en culture des micro-organismes sur des milieux solides à l’aide de ces boîtes peu profondes qui optimisent l’espace dans l’incubateur et sont dotées d’un fini brillant qui garantit une excellente qualité optique.
Marque:  Thermo Scientific™ 101R20
114.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11389273
  • 188.00€ / 500 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Mettez en culture des micro-organismes sur des milieux solides à l’aide des boîtes de Pétri Thermo Scientific™ Sterilin™ standard 90 mm. Ces boîtes peu profondes optimisent l’espace dans l’incubateur et sont dotées d’un fini brillant qui garantit une excellente qualité optique.
NON COMMERCIALISÉES EN AMÉRIQUE DU NORD
  • Parfaitement adaptées aux verseurs de plaques automatiques
  • Fabriquées à partir de polystyrène vierge non cytotoxique
  • Les moules brillants garantissent une clarté optique élevée
  • Disponibles en fabrication aseptique ou stérilisées au stade final par irradiation aux rayons gamma
  • Disponibles en formats simples, triples et non ventilés
  • Ventilation triple — favorise les échanges gazeux ; parfaitement adaptée pour un travail à court terme
  • Ventilation unique — limite les échanges gazeux, minimise l’évaporation et la déshydratation ; parfaitement adaptée pour un travail à long terme
  • Sans ventilation — convient le mieux pour les anaérobies et un travail à long terme
  • La boîte peu profonde est idéale pour optimiser l’espace dans l’incubateur
  • Utilisation in vitro uniquement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Produit et testé conformément à la norme EN ISO 24998:2008 Norme relative aux boîtes de Pétri comprenant des contrôles de dimensions stricts.
Polystyrène
Non stérile
500
1
90 mm
Boîte de Petri, 90 mm
Rond
Boîte de Petri
20
15,9 mm
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotM553350 Type de certificatCertificat de conformité Date24/03/2025 Catalog Number101R20
Numéro de lotM551740 Type de certificatCertificat de conformité Date11/03/2025 Catalog Number101R20
Numéro de lotM479900 Type de certificatCertificat de conformité Date04/12/2024 Catalog Number101R20
Numéro de lotM417100 Type de certificatCertificat de conformité Date04/12/2024 Catalog Number101R20
Numéro de lotM504330 Type de certificatCertificat de conformité Date04/12/2024 Catalog Number101R20
Nom du produit
Thermo Scientific™ Boîtes de Pétri standard à 90 mm Sterilin™ >