Learn More
DWK Life Sciences Boîte de Petri STERIPLAN™, en verre sodocalcique
Shop All DWK Life Sciences Products
Click to view available options
Diamètre (métrique):
40 mm
60 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
180 mm
200 mm
Hauteur (métrique):
10 mm
12 mm
15 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
45 mm
Unit Size:
10 pièces
Description
La culture de microorganismes peut avoir lieu sur un milieu nutritif de type gel, qui est placé dans une boîte plate, ronde et transparente avec couvercle (la boîte de Petri). En raison du gel solide, le mélange des microorganismes est empêché et les accumulations de culture cellulaire (colonies) peuvent croître.
- Absence de bulles et de traces
- Distribution uniforme du fond à coudre possible
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| À utiliser avec (application) | Croissance et culture de microorganismes ; culture sur milieu de culture de gel solide ; microscopie de microorganismes ; culture cellulaire |
| Nb par paquet | 10/Bte |
| Hauteur (métrique) | 15 mm |
| Diamètre (métrique) | 60 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction