Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-1701MS
Comprend un mélange de groupes cyano et phényl pour une polarité accrue et un ordre d’élution différent par rapport aux colonnes moins polaires.
Marque:  Thermo Scientific™ 26090-4080
Code produit. 10610836
Description
Description
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1701MS présentent un mélange de groupes cyano et phényl résultant en une polarité accrue et un ordre d’élution différent par rapport aux colonnes moins polaires.
  • Phase à polarité moyenne (14 % cyanopropylphényl, 86 % diméthylpolysiloxane)
  • Entièrement caractérisées pour une reproductibilité à long terme, une homogénéité de colonne à colonne et un bleeding faible
  • Optimales pour des analyses de confirmation
  • Équivaut à la phase USP G46
  • Semblable à : Rtx-1701, DB-1701, HP-1701, SPB-1701, VF-1701, CP-Sil 19 CB
Recommandé dans les cas suivants :
Alcools
Pesticides
Composés oxygénés
Congénères de PCB
Mélanges Aroclor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
260/280°C
0.53 mm
G46
3 μm
Mi-polaire
0.53 mm
TraceGOLD™ TG-1701 MS
GC/MS pour les alcools, GC/MS pour les pesticides, GC/MS pour les oxygénés, GC/MS pour les cogénères PCB, GC/MS pour les mélanges d’Aroclor
60 m
3umthickness; 0.53mm ID; 60m length
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-1701MS > 3 μm d’épaisseur de film ; 0,53 mm de dia. int. ; 60 m de longueur